12-0880
Acido L-glutammico
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-amminopentanodioico, Glu
About This Item
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 8.64 g/L at 25 °C
Densità
1.54 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1