09-1833
Dietiletere
≥99.5% (GC), for residue analysis, JIS 5000
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Nome del prodotto
Dietiletere, for residue analysis, JIS 5000
Grado
for residue analysis
agenzia
JIS 5000
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
28.5 psi
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
Limite di esplosione
36.5 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for residue analysis (suitable for 5000 per JIS)
suitable for residue analysis
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)