09-1812
Dietiletere
≥99.5%
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
28.5 psi
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
Limite di esplosione
36.5 %
Disponibilità
available only in Japan
Impurezze
<100 ppm water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?