Documenti fondamentali
07-2660
Sigma-Aldrich
Diethanolamine
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Formula condensata:
HN(CH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
Beilstein:
605315
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.98 atm ( 100 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
689 °F
Limite di esplosione
10.6 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
P. ebollizione
217 °C/150 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Blood
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
273.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
134 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)