Documenti fondamentali
07-0630
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
SAJ special grade
About This Item
Formula condensata:
AlCuZn
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352402
ID PubChem:
Grado
SAJ special grade
Stato
powder
Composizione
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)