05-6080
Copper(II) oxide
CP
Sinonimo/i:
Cupric oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves