05-6020
Copper(II) nitrate trihydrate
SAJ special grade, 77.0-80.0% anhydrous basis
Sinonimo/i:
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
77.0-80.0% anhydrous basis
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3