Key Documents
05-5560
Sigma-Aldrich
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 1000
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
agenzia
JIS (color standard)
Disponibilità
available only in Japan
Colore
JIS: 1000
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2