05-0740
Calcium hydroxide
SAJ special grade, ≥96.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥96.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
12.4-12.6 (20 °C)
Densità
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1