Key Documents
03-2990
Sigma-Aldrich
Boron standard solution
1 mg/mL B, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm B
Sinonimo/i:
Boric acid solution
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL B
1000 ppm B
Solubilità
water: soluble
Densità
1.440 g/cm3
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects