Key Documents
03-2680
Sigma-Aldrich
Bismuth standard solution
1 mg/mL Bi, suitable for atomic absorption spectrometry
Sinonimo/i:
Bismuth(III) nitrate solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Bi
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1