03-1730
Benzyl benzoate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 125 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. eboll.
323-324 °C (lit.)
Punto di fusione
17-20 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C