03-0870
Benzene
JIS 300, ≥99.5%, for residue analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for residue analysis
agenzia
JIS 300
Densità del vapore
2.77 (vs air)
Tensione di vapore
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1043 °F
Limite di esplosione
8 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?