01-6635
Arsenic(III) oxide
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
0.000001 hPa ( 66 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)