01-6100
Antimony standard solution
1000 ppm Sb, suitable for atomic absorption spectrometry
Sinonimo/i:
Antimony(III) chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1000 ppm Sb
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?