01-4530
Ammonium carbonate
SAJ special grade, ≥30.0% NH3 basis
Sinonimo/i:
Hartshorn salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Saggio
≥30.0% NH3 basis
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1