01-4401
Ammonium acetate solution
50 % (w/v), for copper determination
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for copper determination
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
50 % (w/v)
Stringa SMILE
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2