01-0320
Acido acetico
≥99.7%
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Saggio
≥99.7%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?