Documenti fondamentali
ZFCBIXXIT
Milli-Q
Country Box per i sistemi Milli-Q® IX
Availabe only in Italy
Sinonimo/i:
Country Box Milli-Q® IX IT
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
SB.51
Confezionamento
pkg of 1 kit
Disponibilità
available only in Italy
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Descrizione generale
La Country Box per i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IX 7003/05/10/15 è un accessorio di installazione che contiene una Guida di Riferimento Rapida (in formato stampa), un manuale dell′utente in lingua locale e in inglese (su chiavetta USB) e un adattatore elettrico specifico per la rete elettrica locale.
Applicazioni
Il contenuto della Country Box fornisce all′utilizzatore la pronta disponibilità di tutte le informazioni necessarie per utilizzare correttamente il sistema prescelto e per collegarsi alla rete elettrica locale.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany