ZFCBIXXDE
Country Box per i sistemi Milli-Q® IX
Available only in Germany and Austria
Sinonimo/i:
Country Box Milli-Q® IX DE
About This Item
Descrizione
7003/05/10/15X DE
Confezionamento
pkg of 1 kit
Disponibilità
available only in ( Germany and Austria)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali