Key Documents
ZFC0NN2QQ
Milli-Q
Raccordo 2 m
Connects two PODs, for Milli-Q® IQ/IX series
Sinonimo/i:
Raccordo da POD a POD, 2 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 pieces
Lunghezza
2 m , Cable
Compatibilità
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Descrizione generale
Il raccordo di 2 m di lunghezza per il collegamento da POD a POD, è un accessorio usato nei sistemi Milli-Q® IQ 7000 e Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 per collegare un Q-POD®con un altro erogatore Q-POD® e nei sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15 per collegare un E-POD®con un altro erogatore E-POD®.
Applicazioni
Il raccordo di 2 m di lunghezza per il collegamento da POD a POD è un accessorio dei sistemi Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Raggruppa raccordi idraulici ed elettrici in una guaina lunga 2 metri. È disponibile anche in una versione lunga 5 metri.
Caratteristiche e vantaggi
Questo raccordo consente di installare un altro Q-POD® o un E-POD® a 2 m di distanza da un Q-POD® o E-POD® in serie. Raggruppa tubi e cavi in un'unica guaina bianca per installazioni pulite e una integrazione nell'ambiente di laboratorio senza cavi in vista.
Note legali
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany