Documenti fondamentali
YY3029316
Millipore
Filter Holder 293 mm, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Altezza
29.3 cm (11.5 in.)
Livello qualitativo
Lunghezza
29.3 cm
Peso
21.4 kg (47.2 lb)
Applicazioni
Small-volume applications