YT3009017
ZHE to Tedlar Bag Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
316 stainless steel
fluoroelastomer O-ring
Livello qualitativo
Raccordi
male Luer inlet/outlet connection (with locking feamle thread by femal 7/16" thread)
Compatibilità
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Accessories for filter holders for sample preparation.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13