Documenti fondamentali
XX6602500
Millipore
Distributore di solvente filtrato, 25 mm
Sinonimo/i:
Erogatore di filtri, Erogatore di solvente
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE gasket
PTFE seal
PTFE tubing
borosilicate glass flask
glass elbow(s)
glass nozzle (for dispensing)
neoprene bulb
neoprene stopper
stainless steel holder (for filter)
Livello qualitativo
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
31.8 cm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Capacità pallone
1 L
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il dispositivo permette di ultrafiltrare ed erogare piccoli volumi di solvente per semplice pressione sul bulbo in neoprene integrato nel tappo. Il dispenser, ad azionamento manuale, è caratterizzato da un portafiltro su cui si inserisce il tubo di erogazione, che permette di dirigere il solvente opportunamente filtrato verso le superfici di interesse.
Caratteristiche & Vantaggi
• Grazie alla pompa manuale integrata, non è necessaria una pompa esterna
• Contiene fino a 1 L di solvente
Applicazioni
Filtrazione del solvente prima dell′analisi della contaminazione, lavaggio con solvente di parti lavorate e di recipienti di raccolta
XX6602500 Distributore di solvente filtrato
Parti di ricambio
XX6602501 Pallone e tappo in neoprene
XX3002502 Guarnizioni per portafiltri in PTFE
XX3002510 Schermo di supporto del portafiltri in acciaio inossidabile