XX1104707
O-ring (5-329), silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
O-ring di ricambio, O-ring in silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
silicone O-ring
Livello qualitativo
Diametro
47 mm
Compatibilità
for use with Swinnex 47
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Accessori per portafiltri per la preparazione dei campioni.