XX1012542
Base in vetro e tappo Millipore per filtrazione sotto vuoto
Sinonimo/i:
Glass Base for Filtration, Millipore Vacuum Base
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel screen
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
2.8 cm2
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessorio in vetro per kit di filtrazione sottovuoto Millipore
Base in vetro e tappo, 25 mm, supporto in acciaio inossidabile, schermo incluso.
Questi accessori sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per consentire l'allestimento di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri in acciaio inossidabile da 25 mm Millipore per applicazioni analitiche.
Base in vetro e tappo, 25 mm, supporto in acciaio inossidabile, schermo incluso.
Questi accessori sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per consentire l'allestimento di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri in acciaio inossidabile da 25 mm Millipore per applicazioni analitiche.