WP6222050
Pompa High Output, 220 V/50 Hz
Sinonimo/i:
Laboratory vacuum pump
About This Item
Ingresso CA/CC
220 V, 50 Hz
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Panoramica
La pompa High Output è dotata di meccanismo a pistone per una maggiore potenza.
La pompa Chemical Duty presenta testa e diaframma resistenti alle sostanze chimiche e quindi può essere utilizzata con prodotti chimici e solventi corrosivi.
Entrambe le pompe sono corredate da 70 cm di tubo da 1/4” e da un filtro Millex FA50 per la protezione contro l′umidità in linea. Entrambe le unità sono omologate UL e presentano il marchio CE.
Le pompe High Output e Chemical Duty possono sopportare portate elevate per accelerare la fase di filtrazione del processo. La pompa High Output è dotata di meccanismo a pistone per una maggiore potenza. La pompa Chemical Duty presenta testa e diaframma resistenti alle sostanze chimiche e quindi può essere utilizzata con prodotti chimici e solventi corrosivi. Entrambe le pompe sono corredate da 70 cm di tubo da 1/4” e da un filtro Millex®-FA50 per la protezione contro l′umidità in linea. Entrambe le unità sono omologate UL e presentano il marchio CE.
Caratteristiche e vantaggi
- Portate elevate per accelerare la fase di filtrazione
- Possibilità di componenti interni resistenti alle sostanze chimiche per la compatibilità con i vapori corrosivi
- Formato portatile che agevola la condivisione della pompa tra diverse postazioni di lavoro
Applicazioni
Fonte di vuoto per portafiltri, rampe e dispositivi, inclusi il sistema di filtrazione Samplicity, il sistema SNAP i.d. 2.0, il sistema di filtrazione MultiscreenHTS e i filtri Stericup
La pompa High Output è dotata di meccanismo a pistone per una maggiore potenza.
La pompa Chemical Duty presenta testa e diaframma resistenti alle sostanze chimiche e quindi può essere utilizzata con prodotti chimici e solventi corrosivi.
Entrambe le pompe sono corredate da 70 cm di tubo da 1/4” e da un filtro Millex FA50 per la protezione contro l′umidità in linea. Entrambe le unità sono omologate UL e presentano il marchio CE.
Le pompe High Output e Chemical Duty possono sopportare portate elevate per accelerare la fase di filtrazione del processo. La pompa High Output è dotata di meccanismo a pistone per una maggiore potenza. La pompa Chemical Duty presenta testa e diaframma resistenti alle sostanze chimiche e quindi può essere utilizzata con prodotti chimici e solventi corrosivi. Entrambe le pompe sono corredate da 70 cm di tubo da 1/4” e da un filtro Millex®-FA50 per la protezione contro l′umidità in linea. Entrambe le unità sono omologate UL e presentano il marchio CE.
Caratteristiche e vantaggi
- Portate elevate per accelerare la fase di filtrazione
- Possibilità di componenti interni resistenti alle sostanze chimiche per la compatibilità con i vapori corrosivi
- Formato portatile che agevola la condivisione della pompa tra diverse postazioni di lavoro
Applicazioni
Fonte di vuoto per portafiltri, rampe e dispositivi, inclusi il sistema di filtrazione Samplicity, il sistema SNAP i.d. 2.0, il sistema di filtrazione MultiscreenHTS e i filtri Stericup
Principio
Vuoto
Note legali
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany