Documenti fondamentali
WMBQP0D01
Milli-Q
staffa di installazione a muro
Installation accessory for use with POD dispensers
Sinonimo/i:
Staffa per montaggio a muro per erogatori Q-POD® ed E-POD®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Alt. × largh. × prof.
31 cm × 15 cm × 44.1 cm
Compatibilità
for use with E-POD®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Q-POD® Element
Descrizione generale
Questo accessorio per il montaggio a muro è progettato per una installazione facile e ordinata di unità remote di erogazione dell′acqua. La staffa comprende un braccio rotante, per la massima flessibilità.
È compatibile con le unità Q-POD®, E-POD® e Q-POD® Element.
Caratteristiche e vantaggi
  • Risparmio di spazio sul banco del laboratorio
  • Facile da installare
Note legali
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany