Documenti fondamentali
TX0278
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), reagent
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-726-8
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
65-67 °C (lit.)
Tensione di vapore:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, Reagent
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -21.5 °C
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup