Documenti fondamentali
TMTP01300
Millipore
Filtri a membrana in policarbonato con pori da 5,0 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Isopore Membrane Filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
Parametri
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. filtro
13 mm
Spessore
20 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Parasitology
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
Avvertenza
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13