Documenti fondamentali
SYMBCBH01
Millipore
Portaflaconi per pompa Steritest® Symbio
With fastening screw, for use with Steritest® Symbio pump
Sinonimo/i:
Portaflaconi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Materiali
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU) (Fastening Screw)
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Portaflaconi Steritest® Symbio con vite di fissaggio e morsetto.
Applicazioni
Accessori per velocizzare i flussi di lavoro e aumentare la sicurezza nel corso dei test di sterilità.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany