Documenti fondamentali
SX1247
Supelco
Sulfuric acid
95.5-96.5%, OmniTrace
Sinonimo/i:
Sulfuric acid, Oil
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-639-5
product name
Acido solforico, OmniTrace
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 300
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Saggio
93-98%
Forma fisica
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
P. eboll.
~290 °C (lit.)
Punto di fusione
-20 °C
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
Cationi in tracce
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.1 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤0.5 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤1 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤0.1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤1 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nb: ≤0.1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
P: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Rb: ≤0.5 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Sb: ≤1 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤10 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤1 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.1 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤1 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels
Confezionamento
Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case.
Note legali
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido nitrico 70%, purified by redistillation, &#8805;99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
225711
Acido nitrico