Documenti fondamentali
SVHLA47HH3
Millipore
Capsule OptiScale® con membrana Durapore® da 0,45 µm
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Sinonimo/i:
Optiscale Capsule Filter Durapore 0.45 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 47
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
3.70 in.
Larghezza
2.75 in.
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
17.7 cm2
Diam. connessione ingresso
1/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type liquid
Raccordi
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: batteri
  • Modalità d′azione: filtrazione (esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per la conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Risultati analitici
Conforme ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥100 ml d′acqua
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13