Documenti fondamentali
ST1606
Sigma-Aldrich
Anti-ABCG1 Mouse mAb (2E11)
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-ATP-Binding Cassette G1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E11, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCG1(9619)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-ABCG1, mouse monoclonal antibody, clone 2E11, recognizes the ABCG1 protein. It is validated for use in ELISA.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ABCG1 protein.
Recognizes the ABCG1 protein.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 21-130 of human ABCG1, ecpressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.19.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.