Key Documents
ST1504
Sigma-Aldrich
Anti-TCTP Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPT1(7178)
Descrizione generale
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes the ~23 kDa TCTP protein.
Recognizes ~23 kDa TCTP protein in U937 cells.
This Anti-TCTP Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TCTP.
Immunogeno
recombinant, human TCTP expressed in E. coli
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1