ST1200
Anti-Ubiquitin Mouse mAb (FK2)
liquid, clone FK2, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Mouse Anti-Ubiquitin, Ubiquitin Detection Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FK2, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see application references)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (see application references and comments)
Immunofluorescence (see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Boname, J.N., et al. 2001. Immunity 15, 627.
Campbell, V., et al. 2001. Neuron 32, 1013.
Fujimuro, M., et al. 2003. FEBS Letts. 349, 173.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2