Documenti fondamentali
SLCR013
Millipore
Filtri da siringa Millex®, PTFE, idrofobi
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm, Filtro da siringa Millex-LCR
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane (hydrophilic)
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume≤ 25 μL (after air purge)
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
Altezza
21.1 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.65 cm2
Volume
10 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: LCR
SLLGX13NL sostituisce SLLGH13NL
SLLGX13NK sostituisce SLLGH13NK
Codice filtro: LCR
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per uso generale di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: Ingresso naturale/uscita naturale
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Protocolli
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.