Documenti fondamentali
SF05F2001
Millipore
SUS Filter Powder Sintering
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinonimo/i:
SUS Filter Powder Sintering 5 μm Code F 20 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiali
PTFE seal
stainless steel
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SUS Filter
Disponibilità
available only in Japan
Parametri
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Dimensione pori
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Caratteristiche e vantaggi
Format: Single Layer
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable