SCT281
BioTracker™ Blue Live Cell Cycle Assay Solution
Human
Sinonimo/i:
cell cycle dye, cell cycle indicator, cell cycle probe, live cell probe
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BioTracker™ Blue Live Cell Cycle Assay Solution,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 50 tests
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3