SCT270
BioTracker™ Far Red Exosome Protein Labeling Kit
Human
Sinonimo/i:
exosome protein dye, exosome protein label, exosome protein probe, far red exosome protein dye, far red exosome protein label, far red exosome protein probe, fluorescent exosome protein label
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BioTracker™ Far Red Exosome Protein Labeling Kit,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 5 tests (reactions)
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3