SCT111
Kit per l′analisi della proliferazione cellulare BioTracker 405 Blu SE
Live cell imaging cell proliferation kit used for fluorescent cell labeling in flow cytometry applications.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I coloranti dei kit per la proliferazione cellulare BioTracker SE (esteri succinimidilici) penetrano passivamente nelle cellule vive e sono utilizzati per la marcatura a lungo termine delle cellule. Sono degli esteri di coloranti reattivi all'ammina inizialmente non fluorescenti ma che vengono convertiti in coloranti fluorescenti dalle esterasi presenti nella cellula. I coloranti si legano in modo covalente ai gruppi amminici delle proteine intracellulari formando coniugati fluorescenti che vengono trattenuti nella cellula. Subito dopo la colorazione l′analisi in citometria a flusso rileva una singola popolazione cellulare che dà un segnale fluorescente brillante. Ciascuna divisione cellulare successiva alla marcatura iniziale sarà visibile in un istogramma di citometria a flusso come un picco di intensità inferiore (Fig. 1). I coloranti per l′analisi della proliferazione cellulare possono essere utilizzati per seguire le divisioni cellulari sia in vivo che in vitro. La colorazione resiste alla fissazione e alla permeabilizzazione consentendo di effettuare anche l′analisi immunoistochimica. Altre applicazioni possibili dei coloranti fluorescenti includono la marcatura uniforme del citoplasma per la microscopia e la marcatura delle cellule per la conta cellulare mediante lettore di micropiastre
Proprietà spettrali
Assorbanza: 408 nm
Emissione: 452 nm
Proprietà spettrali
Assorbanza: 408 nm
Emissione: 452 nm
Applicazioni
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging di cellule
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Kit per l′analisi della proliferazione cellulare con imaging di cellule vive utilizzato per la marcatura fluorescente delle cellule in applicazioni di citometria a flusso.
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Colorante per cellule vive
Componenti
1. 10 provette di colorante blu BioTracker 405 con SE (100 nmol) (CS224590)
2. 1 provetta di DMSO anidro (500µL) (CS224578)
2. 1 provetta di DMSO anidro (500µL) (CS224578)
Qualità
Proprietà spettrali
Assorbanza: 408 nm
Emissione: 452 nm
Assorbanza: 408 nm
Emissione: 452 nm
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
Conservare il kit di proliferazione cellulare BioTracker 405 blu SE a -20 ºC Tenere al riparo dalla luce.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta. Idealmente, la soluzione stock con DMSO 5 mM dovrebbe essere preparata il giorno stesso dell'utilizzo. E′ possibile conservare delle aliquote per un utilizzo successivo, ma l'attività potrebbe risultare ridotta. I coloranti dovrebbero essere aggiunti al tampone acquoso solo immediatamente prima della colorazione.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta. Idealmente, la soluzione stock con DMSO 5 mM dovrebbe essere preparata il giorno stesso dell'utilizzo. E′ possibile conservare delle aliquote per un utilizzo successivo, ma l'attività potrebbe risultare ridotta. I coloranti dovrebbero essere aggiunti al tampone acquoso solo immediatamente prima della colorazione.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.