SCT041
Colorante per cellule vive BioTracker Green Copper
Live Cell imaging probe for detection of Copper (Cu+) ion in live cells.
Sinonimo/i:
Fluorescent Cu+ detection
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized
applicazioni
cell analysis
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
Il rame è uno dei metalli in tracce necessari agli organismi viventi ed è un cofattore essenziale per le attività enzimatiche della citocromo c ossidasi, della superossido dismutasi e della tirosinasi. D'altra parte, un'omeostasi anomala del rame porta a gravi patologie come la sindrome di Menkes e il morbo di Wilson, o può essere correlata al morbo di Alzheimer e ai tumori.Il colorante per cellule vive BioTracker Green Copper è una sonda fluorescente per rilevare il Cu+, che è uno stato redox dominante del rame in un ambiente intracellulare riducente. Il colorante è un materiale incolore con fluorescenza quasi nulla. Reagendo con lo ione Cu+, l'intensità della sua fluorescenza a 510 nm aumenta di oltre 100 volte rispetto a quella precedente la reazione. Tuttavia, l'aumento della fluorescenza non si osserva in presenza di specie reattive dell'ossigeno e di altri metalli in tracce nelle cellule, tra cui Cu2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Fe+, Fe2+ e Zn2+.Proprietà spettrali:Assorbanza (max): 480 nmEmissione (max): 510 nmCategoria di ricerca:Colorante per cellule vive
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
728.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
387.1 °C