SCM310
Terreno di differenziazione per la pelle 3dGRO®
Sinonimo/i:
3dGRO Medium, Medium for Skin Differentiation, Skin Differentiation Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 500 mL
tecniche
cell differentiation: suitable
Impurezze
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.6
Osmolalità
326-360 mOsm
Descrizione generale
La pelle umana contiene strati dermici ed epidermici di cellule collegate da proteine della membrana basale ECM. Gli strati del derma contengono nervi, follicoli piliferi, vasi sanguigni, fibroblasti, ecc. Gli strati dell'epidermide contengono l'epitelio squamoso, costituito dagli strati basale, spinoso, granuloso e corneo, che funge da barriera per l'ambiente esterno, compresi gli agenti patogeni e le infezioni. Nella pelle normale, i cheratinociti si replicano nello strato basale/parabasale e si differenziano negli strati superiori. Nello strato granuloso, i cheratinociti vanno incontro a senescenza e subiscono un processo di corneificazione generando lo strato corneo. È possibile generare modelli di pelle 3D organotipici per differenziazione dei cheratinociti umani primari (PHK) utilizzando inserti per coltura transwell (Millicell). In breve, le cellule PHK vengono seminate su un equivalente del derma costituito da collagene di coda di ratto e fibroblasti umani. Il sistema così costituito viene messo in coltura fino a quando il monostrato di PHK diventa confluente e viene poi sollevato all'interfaccia terreno-aria per 10 o più giorni. In questa fase, le PHK si stratificano e si differenziano in epitelio squamoso terminalmente differenziato. Di recente, questi modelli di pelle 3D organotipici sono stati utilizzati dall'industria cosmetica come alternativa alla sperimentazione animale.
Il terreno di differenziazione per la pelle 3dGRO® è una formulazione ottimizzata che favorisce una forte differenziazione dei cheratinociti umani utilizzando colture 3D organotipiche durante la fase di incubazione terreno-aria. Il terreno produce un epitelio squamoso stratificato complesso contenente popolazioni di cellule proliferanti (BrdU+) e corneificate (Filaggrina+) nell'arco di 10 giorni. Il terreno è completo e non richiede ulteriori integrazioni.
Il terreno di differenziazione per la pelle 3dGRO® è una formulazione ottimizzata che favorisce una forte differenziazione dei cheratinociti umani utilizzando colture 3D organotipiche durante la fase di incubazione terreno-aria. Il terreno produce un epitelio squamoso stratificato complesso contenente popolazioni di cellule proliferanti (BrdU+) e corneificate (Filaggrina+) nell'arco di 10 giorni. Il terreno è completo e non richiede ulteriori integrazioni.
Applicazioni
Terreno ottimizzato che favorisce una forte differenziazione dei cheratinociti umani creando modelli di pelle 3D organotipici con la produzione di un epitelio squamoso stratificato complesso.
Categoria di ricerca:
Coltura cellulare
Categoria di ricerca:
Coltura cellulare
Qualità
Aspetto: liquido trasparente/assenza di particolato
pH: 7,0−7,6
Osmolarità: 326−360 mOsm
Sterilità: nessuna crescita
Micoplasma: negativo
Endotossine: <2 EU/mL
Saggio funzionale: conforme
pH: 7,0−7,6
Osmolarità: 326−360 mOsm
Sterilità: nessuna crescita
Micoplasma: negativo
Endotossine: <2 EU/mL
Saggio funzionale: conforme
Stoccaggio e stabilità
Conservare il terreno di differenziazione per la pelle 3dGRO® a −20 °C. Dopo lo scongelamento, conservare a 4 °C e utilizzare entro 2 settimane.
Note legali
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1