SCC714
3dGRO® Pancreatic Organoids (PPTO.93)
Sinonimo/i:
PDAC Organoid, Pancreatic Cancer Organoid, Pancreatic Ductal Organoid, Pancreatic Tumor Organoid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of ≥1500 organoids vial
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Applicazioni
- Viability: >=1500 viable organoids/vial
- Organoid Growth: Pass
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mycoplasma Contamination: Negative
- STR Profile: Pass
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
- Sex: Male
- Age: 66 Years
- Organ: Pancreas (Primary Tumor)
- Disease: Ductal Adenocarcinoma (KRAS mutation: Q61H)
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2