Documenti fondamentali
SAMPLCR01
Millipore
®
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
μ, Millex-LCR syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Samplicity®
Parametri
0.3 mL min. working volume
tecniche
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diametro
25 mm
Volume
1.7 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
•µµ
96 per confezione
codice SKU che termina con NL (-------NL): 384 dispositivi (4 confezioni da 96 )
Applicazioni:
HPLC; filtrazione di campioni viscosi o ricchi di particolato prima dell'HPLC
Codice filtro: LCR
Applicazioni
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Note legali
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany