PYY-67HK
Human PYY (3-36) Specific RIA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for protein analysis
Livello qualitativo
Descrizione
ED<sub>80</sub> = 93 ± 3 pg/mL ED<sub>50</sub> = 230 ± 15 pg/mL ED<sub>20</sub> = 558 ± 44 pg/mL
analytes available: PYY
20-1280 pg/mL (standard curve range)
Caratteristiche
accuracy 94.5 ± 10.2%
Reattività contro le specie
human
Sensibilità
20 pg/mL
tecniche
radioimmunoassay: suitable
N° accesso UniProt
Metodo di rivelazione
radioactive
Descrizione generale
SIZE: 97 amino acids; 11046 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
SIMILARITY: SwissProt: P10082 ## Belongs to the NPY family.
Specificità
Applicazioni
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B