PXB010A50
Cassetta Pellicon XL con membrana per ultrafiltrazione Biomax da 10 kDa, 0,005 m2
filtration area 50 cm2, NMWCO 10 kDa
Sinonimo/i:
Cassetta Pellicon® XL con membrana Biomax®
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 3.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
18.8 cm (7.4 in.)
Larghezza
3 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
50 cm2
Area nominale della membrana
50 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤7.5 mg/device
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
pH
1 –14