Documenti fondamentali
PX2014
Supelco
Pyridine
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Pyridine, Azabenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
Numero indice EU:
203-809-9
Tensione di vapore
26.7 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤4 ppm
Colore
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
8.81 (20 °C in H2O)
P. eboll.
115 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-42 °C
Temp. transizione
flash point 17 °C
Densità
0.982 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤330 nm
Assorbanza UV
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.30
λ: 350 nm Amax: ≤0.10
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.0% minColor (APHA) at time of manufacture10 maxEvaporation residue4ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 330 nm1.00AU maxUV Abs. at 340 nm0.30AU maxUV Abs. at 350 nm0.10AU maxUV Abs. at 400 nm0.01AU maxUV Cut-off330nm maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 12.7
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup