PX0427
Etere di petrolio
Reagent
Sinonimo/i:
Benzina di petrolio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Stato
liquid
dilution
(for analytical testing)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
60-90 °C
Temp. transizione
flash point -7 °C
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup