Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
PTEP06H48
Millipore
Inserti sospesi Millicell® per piastre di coltura a 6 pozzetti
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene housing
translucent PET membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
0.2x106 pores/cm2
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametri
37 °C max. temp.
tecniche
cell migration: suitable
Altezza
15.5 mm
Diametro
24 mm
insert maximum volume
4 mL
Volume di lavoro inserto
2 mL
Misura
6 wells
Area superficiale
4.5 cm2
Colore
translucent membrane
Dimensione pori
8.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli inserti sospesi Millicell® per colture cellulari con membrana in polietilentereftalato (PET) sono ideali per la crescita e la differenziazione di diversi tipi di cellule. Questo inserto, confezionato singolarmente per garantirne la sterilità, ha una membrana con pori della dimensione di 8,0 μm e si adatta alla maggior parte delle piastre per coltura tissutale in plastica a 6 pozzetti.
Nelle piastre per coltura tissutale in plastica, le cellule hanno accesso al terreno di coltura solo dal lato apicale, ma negli inserti Millicell® esse possono accedere ai nutrienti sia dal lato apicale, sia da quello basolaterale. Di conseguenza, la crescita, la struttura e la funzionalità delle cellule riproducono meglio ciò che accade in vivo.
Il design flangiato dell’inserto ne permette la sospensione all'interno del pozzetto della piastra di coltura, garantendo l'accesso al monostrato cellulare da entrambi i lati. Gli spazi tra i tre bracci sporgenti facilitano il pipettaggio nello spazio compreso tra l'esterno dell'inserto e il pozzetto della piastra di coltura.
Applicazioni
  • Angiogenesi
  • Chemiotassi
  • Migrazione / invasione
  • Strati feeder
  • Rivelazione in fluorescenza/ Immunoistochimica
  • Metastasi e invasione di cellule tumorali
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany